Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruelåg, klar Artikelnummer.: 11714239
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruelåg, klar
Artikelnummer. 11714239 Shop alle Wheaton Science Products produkter
5 mL, 65 mm, Ja, 20-400, Pakke med 12
Volumen (metrisk):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Højde (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Uddannet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
13-425
15-415
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11714239
Brand: DWK Life Sciences W986279NG
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder
14B gummibeklædt sort phenol skruelåg beklædt med PTFE
Koniske indvendige bunde er designet til at give total nedadgående dræning og maksimal udvinding af indhold med sprøjte
Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 5 mL
Til brug med (applikation) Ideel til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse
Uddannet Ja
Stil Konisk V
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.4 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 65 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Lukkestørrelse 20-400
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruelåg, klar >