Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruelåg Finish; ingen lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Ikke dimitteret
- Ravfarvede hætteglas er lavet af Type I-glas til lysfølsomme materialer
- Koniske indvendige bunde er designet til at give total nedadgående dræning for maksimal prøveudtagning
Ordreinfo
Lukninger sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.0 mL |
| Til brug med (applikation) | Til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring og forsendelse |
| Uddannet | Nej |
| Højde (engelsk) | 1,73 tommer. |
| nr. pr. sag | 12 |
| Stil | Konisk V |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |