Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Open-Top skruelåg: Klar
Artikelnummer. 13111813 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Højde (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Uddannet:
Ja
Nej
No
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 13111813
Brand: DWK Life Sciences W986298NG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Silikoneforet, sort phenol skruelåg beklædt med PTFE.
Koniske indvendige bunde er designet til at give total nedadgående dræning og maksimal udvinding af indhold med sprøjte
Fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Ideel til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse
Uddannet Ja
Stil Konisk V
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 44 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A