Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Open-Top skruelåg: Klar
Koniske indvendige bunde er designet til at give total nedadgående dræning og maksimal udvinding af indhold med sprøjte
Brand:  DWK Life Sciences W986284NG
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10378673
  • 1265.00 DKK / Pakke med 12
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder: Silikoneforet, sort phenol skruelåg beklædt med PTFE.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PTFE/Silicone
13 mm
1 mL
Nej
Skrue
Fenol
44 mm
Klar
Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Ideel til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse
Konisk V
0.3 dr.
Skruelåg (åben top)
ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Open-Top skruelåg: Klar > 1 ml; Tråd: 13-425; Klar