Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Open-Top skruelåg: Klar
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Højde (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Uddannet:
Ja
Nej
No
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Indeholder
Silikoneforet, sort phenol skruelåg beklædt med PTFE.
Fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
| Volumen (metrisk) | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Ideel til reaktioner i lille skala, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse |
| Uddannet | Nej |
| Stil | Konisk V |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.027 dr. |
| Vis mere |