Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; ingen lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Højde (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
20 mm
Volumen (engelsk):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Ideel til småreaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver.
- Not graduated
- Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
- Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
Ordreinfo
Lukninger sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0.196 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Til brug med (applikation) | Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples |
| Uddannet | No |
| Stil | Conical V |
| Volumen (engelsk) | 0.1 dr. |
| Vis mere |