Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; ingen lukninger
Artikelnummer. 12603365 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Højde (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
20 mm
Volumen (engelsk):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,3 dr.
0,5 dr.
0,8 dr.
1,4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12603365
Brand: DWK Life Sciences W986213NG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til småreaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver.
  • Ikke dimitteret
  • Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Koniske indvendige bunde er designet til at give total nedadgående dræning for maksimal prøveudtagning
Ordreinfo
Lukninger sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 0,3 ml
Til brug med (applikation) Anvendes til småskala reaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver
Uddannet Nej
Stil Konisk V
Volumen (engelsk) 0,1 dr.
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A