Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; ingen lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Ideel til småreaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver.
- Ikke dimitteret
- Klare hætteglas fremstillet af Wheaton-33™ lavudvindeligt borosilikatglas
- Koniske indvendige bunde designet til at give total nedadgående dræning for maksimal prøveudtagning
- Krimp topfinish, lukninger købt separat
- Egnet til småskala reaktioner, centrifugering, opbevaring, pakning og forsendelse af vitale prøver
Ordreinfo
Lukninger sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,51 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til småskala reaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |