Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; ingen lukninger
Artikelnummer. 10531042 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Højde (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
20 mm
Volumen (engelsk):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10531042
Brand: DWK Life Sciences W986217NG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til småreaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver.
  • Ikke dimitteret
  • Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Koniske indvendige bunde er designet til at give total nedadgående dræning for maksimal prøveudtagning
Ordreinfo
Lukninger sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 3 mL
Til brug med (applikation) Anvendes til småskala reaktioner, centrifugering, opbevaring, emballering og forsendelse af vitale prøver
Uddannet Nej
Stil Konisk V
Volumen (engelsk) 0.8 dr.
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 46 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A