Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uforet aluminium afrivningstætninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Afrivningsforseglingen kan fjernes helt, så indholdet kan hældes fra flasken
- Aluminium
- Uforet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Type | Komplet afrivningshætte |
| Lukkestørrelse | 13 mm |