Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uforet aluminium afrivningstætninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10154222 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10154222
Brand: DWK Life Sciences 22419201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrivningsforseglingen kan fjernes helt, så indholdet kan hældes fra flasken
  • Aluminium
  • Uforet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Aluminium
Mængde 1000/Cs.
Type Afrivningshætte
Lukkestørrelse 13 mm