Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uforet aluminium tætninger med åben top
Artikelnummer. 12492651 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Product Code. 12492651
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 22417605
Only null left
Add to basket
Add to basket
Åben forsegling afslører proppen til prøveudtagning med en sprøjte
  • Uforet
  • Lukketype: Forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Blå
Materiale Aluminium
Mængde 1000/Cs.
Type Åbn Top Cap
Lukkestørrelse 11 mm