Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uforet aluminium tætninger med åben top
Artikelnummer. 12402661 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12402661
Brand: DWK Life Sciences 22417606
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åben forsegling afslører proppen til prøveudtagning med en sprøjte
  • Uforet
  • Lukketype: Forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Aluminium
Mængde 1000/Cs.
Type Åbn Top Cap
Lukkestørrelse 11 mm