Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uforet aluminium tætninger med åben top
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Uforet
- Lukketype: Forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Type | Åbn Top Cap |
| Lukkestørrelse | 20 mm |