Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uforet aluminium midterskive afrivningstætninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-76422 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Rød
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11718779
Brand: DWK Life Sciences 22418205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udsætter toppen af gummiproppen for sprøjten, når den midterste skive åbnes eller fjernes
  • Fås i 13 eller 20 mm OD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Aluminium
Mængde 1000/Cs.
Type Center Disc Afrivningshætte
Lukkestørrelse 13 mm