Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uni-Dose Seal Crimper
Artikelnummer. 11521175 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Crimpmaster Crimping Station
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11521175 Crimpmaster Crimping Station Hver
1 options
Artikelnummer. 11521175 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 224316
Kompatibel med Crimpmaster™ krympestation
  • Ergonomisk håndtag
  • Polerede crimpkæber
  • Kort håndtag
  • Fjeder montage
  • Justerbart stop
  • Vedhæft 28.5 Uni-Dose tætner med denne tætningspresser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Crimpmaster Crimping Station