Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsineringskolber med sidearm
Artikelnummer. 12471391 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
35 mL
75 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Uddannet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12471391
Brand: DWK Life Sciences 355803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolber har dybt riflede sider for at fremme blanding. En dæmning under sidearmen tilbageholder utrypsiniseret væv ved dekantering. Et dybt skørt skruelåg på sidearmen forhindrer kontaminering af kolbeindholdet.
  • Sidearm muliggør lettere dekantering af indholdet, mens store partikler tilbageholdes bag dæmningen
  • Sidearmshætter er størrelsen 20-415
  • Hættene har hvide styren-butadien gummiforinger
  • Kolber lavet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E-438 Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stil: Erlenmeyer Trypsinisering
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Anvendes til dannelse af cellesuspensioner gennem trypsinfordøjelse af bindeproteiner
Inkluderer 20-415 Sidearmshætte og tophætte har hvid styrenbutadiengummiforing
Trådstørrelse 430
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Lukketype Skrue
Lukkestørrelse 33 mm