Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsineringskolber med sidearm
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
35 mL
75 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Uddannet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sidearm muliggør lettere dekantering af indholdet, mens store partikler tilbageholdes bag dæmningen
- Sidearmshætter er størrelsen 20-415
- Hættene har hvide styren-butadien gummiforinger
- Kolber lavet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E-438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stil: Erlenmeyer Trypsinisering |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til dannelse af cellesuspensioner gennem trypsinfordøjelse af bindeproteiner |
| Inkluderer | 20-415 Sidearmshætte og tophætte har hvid styrenbutadiengummiforing |
| Trådstørrelse | 430 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skrue |
| Lukkestørrelse | 24 mm |