Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsineringskolber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
35 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
38 mm
51 mm
Uddannet:
Ja
Nej
Trådstørrelse:
400
430
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dybe riflede sider øger omrøring
- Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
- Fremragende kvalitet og lavt ekstraherbare
- Dybskørte gummiforede skruelåg
- Tilgængelig gradueret eller uuddannet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stil: Erlenmeyer Trypsinisering |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til at danne cellesuspensioner gennem trypsinfordøjelse af bindeproteiner |
| Trådstørrelse | 430 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skrue |
| Lukkestørrelse | 24 mm |