Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tenbroeck Vævssliber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Længde (engelsk):
5,51 tommer
7,4''
9,8 tommer
12,5''
Længde (engelsk) rør:
1,8 tommer
1,9 tommer.
3,2 tommer.
3,7''
5,5''
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,62 tommer.
0,86 tommer.
1,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Med udvidet reservoir og hældelæbe
- Præcision fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
- Kan betjenes med håndkraft eller motor med lav hastighed
- Hult håndtag tillader pakning med is for at reducere varmeopbygning
- Afstand mellem støder og rør er ca. 0,12 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,35 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Tenbroeck Vævssliber |
| Længde (engelsk) | 12,5'' |
| Længde (metrisk) | 320mm |
| Længde (engelsk) rør | 5,5'' |
| Længde (metrisk) rør | 140mm |
| Rørdiameter (engelsk) Udvendig | 1,25 tommer. |
| Rørdiameter (metrisk) udvendig | 32mm |
| Vis mere |