Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tenbroeck Vævssliber
Artikelnummer. 10698643 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Længde (engelsk):
5,51 tommer
7,4''
9,8 tommer
12,5''
Længde (engelsk) rør:
1,8 tommer
1,9 tommer.
3,2 tommer.
3,7''
5,5''
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,62 tommer.
0,86 tommer.
1,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10698643
Brand: DWK Life Sciences 357428
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med udvidet reservoir og hældelæbe
  • Præcision fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Kan betjenes med håndkraft eller motor med lav hastighed
  • Hult håndtag tillader pakning med is for at reducere varmeopbygning
  • Afstand mellem støder og rør er ca. 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,35 oz.
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Tenbroeck Vævssliber
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 320mm
Længde (engelsk) rør 5,5''
Længde (metrisk) rør 140mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 1,25 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 32mm
Volumen 1,35 oz., 40 ml