Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tenbroeck Vævssliber
Artikelnummer. 10688643 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Længde (engelsk):
5,51 tommer
7,4''
9,8 tommer
12,5''
Længde (engelsk) rør:
1,8 tommer
1,9 tommer.
3,2 tommer.
3,7''
5,5''
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,62 tommer.
0,86 tommer.
1,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10688643
Brand: DWK Life Sciences 357422
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med udvidet reservoir og hældelæbe
  • Præcision fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Kan betjenes med håndkraft eller motor med lav hastighed
  • Hult håndtag tillader pakning med is for at reducere varmeopbygning
  • Afstand mellem støder og rør er ca. 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Tenbroeck Vævssliber
Længde (engelsk) 5,51 tommer
Længde (metrisk) 140mm
Længde (engelsk) rør 1,9 tommer.
Længde (metrisk) rør 50mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,43 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 11mm
Volumen 0,06 oz., 2 ml