Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilspidsede vævsslibere med PTFE støde
Artikelnummer. 11748939 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
5 mL
15 mL
Længde (engelsk) støder:
8,6 tommer
9,4 tommer
Længde (engelsk) rør:
3,38 tommer.
3,6 tommer
4,48 tommer.
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,7 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (engelsk) støder Længde (engelsk) rør Rørdiameter (engelsk) Udvendig Pakningsstørrelse
11748939 15 mL 9,4 tommer 4,48 tommer. 0,7 tommer Hver
10608085 3 mL 8,6 tommer 3,38 tommer. 0,43 tommer. Hver
10240472 5 mL 8,6 tommer 3,6 tommer 0,51 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11748939 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 358145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.25 DKK
    1330.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 186.91 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Konisk tissuekværn med PTFE støder til blødt væv
Rustfri stålstang er 0,25 tommer. (6,3 mm) i diameter og lang nok til at passe ind i patronen Wheaton Overhead omrører.
  • PTFE støder med stang i rustfrit stål passer til strømhomogenisator
  • Homogeniserer blødt væv såsom hjerne
  • Mørtel fremstillet af borosilikatglas med lavt ekstraheri
  • Udskiftelige komponenter fjerner besværet med at matche dele
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Produkttype Vævssliber
Inkluderer Med Teflon Stempel
Længde (engelsk) støder 9,4 tommer
Længde (metrisk) støder 240mm
Længde (engelsk) rør 4,48 tommer.
Længde (metrisk) rør 114mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Rørdiameter (metrisk) udvendig 18mm