Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilspidsede vævsslibere med PTFE støde
Shop alle Wheaton Science Products produkterDescription
Rustfri stålstang er 0,25 tommer. (6,3 mm) i diameter og lang nok til at passe ind i patronen Wheaton Overhead omrører.
- PTFE støder med stang i rustfrit stål passer til strømhomogenisator
- Homogeniserer blødt væv såsom hjerne
- Mørtel fremstillet af borosilikatglas med lavt ekstraheri
- Udskiftelige komponenter fjerner besværet med at matche dele
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 0,1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE |
| Produkttype | Vævssliber |
| Inkluderer | Med PTFE stempel |
| Længde (engelsk) støder | 8,6 tommer |
| Længde (metrisk) støder | 220mm |
| Længde (engelsk) rør | 3,38 tommer. |
| Længde (metrisk) rør | 86mm |
| Rørdiameter (engelsk) Udvendig | 0,43 tommer. |
| Show More |