Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilspidsede vævsslibere med PTFE støde
Artikelnummer. 10240472 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Længde (engelsk) støder:
8,6 tommer
9,4 tommer
Længde (engelsk) rør:
3,38 tommer.
3,6 tommer
4,48 tommer.
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,7 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Længde (engelsk) støder Længde (engelsk) rør Rørdiameter (engelsk) Udvendig Pakningsstørrelse
10240472 0,16 oz., 5 ml 8,6 tommer 3,6 tommer 0,51 tommer Hver
10608085 0,1 oz., 3 ml 8,6 tommer 3,38 tommer. 0,43 tommer. Hver
11748939 0,5 oz., 15 ml 9,4 tommer 4,48 tommer. 0,7 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10240472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 358141
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Konisk tissuekværn med PTFE støder til blødt væv
Rustfri stålstang er 0,25 tommer. (6,3 mm) i diameter og lang nok til at passe ind i patronen Wheaton Overhead omrører.
  • PTFE støder med stang i rustfrit stål passer til strømhomogenisator
  • Homogeniserer blødt væv såsom hjerne
  • Mørtel fremstillet af borosilikatglas med lavt ekstraheri
  • Udskiftelige komponenter fjerner besværet med at matche dele
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,16 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Produkttype Tilspidset vævssliber
Længde (engelsk) støder 8,6 tommer
Længde (metrisk) støder 220mm
Længde (engelsk) rør 3,6 tommer
Længde (metrisk) rør 93mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,51 tommer
Rørdiameter (metrisk) udvendig 13mm
Volumen 0,16 oz., 5 ml