Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilspidsede vævsslibere
Artikelnummer. p-3303357 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,033 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,7 tommer
Længde (engelsk):
5,11 tommer
8,66 tommer.
8,7 tommer
8,74 tommer.
Længde (engelsk) rør:
1,92 tommer
3,38 tommer.
3,66 tommer.
4,48 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10580072
Brand: DWK Life Sciences 358103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedret design med længere tilspidset overflade på både morteren og støderen
Den koniske overflade tillader initial størrelsesreduktion efterfulgt af passage gennem den cylindriske sektion til det endelige homogeniseringstrin. Slibeeffektiviteten er forbedret, og der kræves mindre tid sammenlignet med Tenbroeck og Potter-Elvehjem designs. Når støderen er“ bundet” inden for mørtlen er frigangen en ensartet 0,004 tommer til 0,006 tommer. (0,1 til 0,15 mm).
  • Homogeniserer bindevæv inklusive hjerte, muskler, hud og lunger samt plantevæv
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav
  • Udskiftelige komponenter fjerner besværet med matchende dele
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,033 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,10 til 0,15 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Udvendig 0,43 tommer.
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Diameter (metrisk) Udvendig 11mm
Til brug med (applikation) Ideel til homogenisering af hjerte-, muskel-, lunge-, hud- og plantevæv
Længde (engelsk) rør 1,92 tommer
Længde (engelsk) 5,11 tommer
Længde (metrisk) 130mm
Længde (metrisk) rør 49mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen 0,033 oz., 1 ml