Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilspidsede vævsslibere
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,033 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,7 tommer
Længde (engelsk):
5,11 tommer
8,66 tommer.
8,7 tommer
8,74 tommer.
Længde (engelsk) rør:
1,92 tommer
3,38 tommer.
3,66 tommer.
4,48 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Forbedret design med længere tilspidset overflade på både morteren og støderen
Den koniske overflade tillader initial størrelsesreduktion efterfulgt af passage gennem den cylindriske sektion til det endelige homogeniseringstrin. Slibeeffektiviteten er forbedret, og der kræves mindre tid sammenlignet med Tenbroeck og Potter-Elvehjem designs. Når støderen er“ bundet” inden for mørtlen er frigangen en ensartet 0,004 tommer til 0,006 tommer. (0,1 til 0,15 mm).
- Homogeniserer bindevæv inklusive hjerte, muskler, hud og lunger samt plantevæv
- Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav
- Udskiftelige komponenter fjerner besværet med matchende dele
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Clearance (engelsk) | 0,004 til 0,006 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,10 til 0,15 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0,7 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til homogenisering af hjerte-, muskel-, lunge-, hud- og plantevæv |
| Længde (engelsk) rør | 4,48 tommer. |
| Længde (engelsk) | 8,7 tommer |
| Show More |