Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilspidsede vævsslibere
Artikelnummer. 10654711 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,033 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,5 oz., 15 ml
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,7 tommer
Længde (engelsk):
5,11 tommer
8,66 tommer.
8,7 tommer
8,74 tommer.
Længde (engelsk) rør:
1,92 tommer
3,38 tommer.
3,66 tommer.
4,48 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10654711
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 358107
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forbedret design med længere tilspidset overflade på både morteren og støderen
Den koniske overflade tillader initial størrelsesreduktion efterfulgt af passage gennem den cylindriske sektion til det endelige homogeniseringstrin. Slibeeffektiviteten er forbedret, og der kræves mindre tid sammenlignet med Tenbroeck og Potter-Elvehjem designs. Når støderen er“ bundet” inden for mørtlen er frigangen en ensartet 0,004 tommer til 0,006 tommer. (0,1 til 0,15 mm).
  • Homogeniserer bindevæv inklusive hjerte, muskler, hud og lunger samt plantevæv
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav
  • Udskiftelige komponenter fjerner besværet med matchende dele
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,10 til 0,15 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Udvendig 0,43 tommer.
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 11mm
Til brug med (applikation) Ideel til homogenisering af hjerte-, muskel-, lunge-, hud- og plantevæv
Længde (engelsk) rør 3,38 tommer.
Længde (engelsk) 8,66 tommer.
Længde (metrisk) 220mm
Længde (metrisk) rør 86mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen 0,1 oz., 3 ml