Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Artikelnummer. 12694833 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Længde (engelsk):
6 fod
12 fod
18 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
12694833 3,66 m 12 fod Hver
12487361 1,83 m 6 fod Hver
12407371 5,49 m 18 fod Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12694833 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 990400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10752.00 DKK
    8840.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1911.42 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Indeholder
1000mL smalmundet prøveflaske med PTFE-foret låg
Til adgang til væskeflow i dybe mandehuller og svært tilgængelige underjordiske prøveudtagningsområder
  • Består af et inert polypropylenhoved med rustfrit stålfittings og en aluminiumsstangsamling med gylden alodin-finish
  • Kablet øverst på håndtaget løfter det fjederbelastede stempel fra flaskeåbningen og tillader væske at komme ind gennem fire 15,9 mm (0,625 in.) diameter hul
Tekniske data
Produkttype Undergrundsprøveudtager
Inkluderer 1000 ml prøveflaske med smal mund, låg
Hovedmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Slutte Gyldent alodin
Certificeringer/compliance EPA
Længde (engelsk) 12 fod
Længde (metrisk) 3,66 m