Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Længde (metrisk):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Længde (engelsk):
6 fod
12 fod
18 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
1000mL smalmundet prøveflaske med PTFE-foret låg
Til adgang til væskeflow i dybe mandehuller og svært tilgængelige underjordiske prøveudtagningsområder
- Består af et inert polypropylenhoved med rustfrit stålfittings og en aluminiumsstangsamling med gylden alodin-finish
- Kablet øverst på håndtaget løfter det fjederbelastede stempel fra flaskeåbningen og tillader væske at komme ind gennem fire 15,9 mm (0,625 in.) diameter hul
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Undergrundsprøveudtager |
| Inkluderer | 1000 ml prøveflaske med smal mund, låg |
| Hovedmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Slutte | Gyldent alodin |
| Certificeringer/compliance | EPA |
| Længde (engelsk) | 6 fod |
| Længde (metrisk) | 1,83 m |