Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Straight Plug Style Bromobutyl gummipropper til hætteglas og serumflasker
Artikelnummer. 12462641 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12462641
Brand: DWK Life Sciences 224100331
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For maksimal forsegling af hætteglas med lige vægglasfinish
  • Fås i valg af forskellige materialer (silikone og brombutyl)
Anbefales ikke til hætteglas med tilbageblæsningsfunktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 3cm
Til brug med (udstyr) Passer til 1,5 cm ID, 3 cm OD mund af hætteglas og serumflasker
Hårdhed 50 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Materiale Brombutylgummi
Produkttype Lige stikprop