Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Propper
Artikelnummer. 11708959 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) bund:
7 mm
13 mm
Diameter (metrisk) Top:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11708959
Brand: DWK Life Sciences W224100405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver ekstrem høj kemisk renhed og lav gaspermeabilitet. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Propper er fremstillet af en ultra ren bromobutylformulering.
  • Autoklaverbar
  • Lavt niveau af ekstraherbare materialer
  • Overholder amerikanske, europæiske og japanske farmakopéer
  • Fri for latex, nitrosaminer og 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazol)
  • Kompatibel med applikationer som vand til injektion (WFI), hvor gummi kan give problemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hårdhed 47 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 13 mm
Diameter (metrisk) Top 20 mm
Materiale Brombutylgummi
Produkttype Lige stikprop