Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lige prop gummipropper
Artikelnummer. p-21329 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Red
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
20 mm
Materiale:
Chlorbutyl-isopren
FEP
Gummi
Rubber
Produkttype:
Lige stikprop
Straight Plug Stopper
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11734199
Brand: DWK Life Sciences 224100070
Giver maksimal forsegling af hætteglas med ligevæggede glasfinisher. Wheaton™ Gummipropper med lige prop er fremstillet af råmaterialer af højeste kvalitet.
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes/colors
  • Manufactured to yield exceptional dimensional stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vacule Ampules
Farve Red
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Rubber
Produkttype Straight Plug Stopper