Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lige prop gummipropper
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Red
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
20 mm
Materiale:
Chlorbutyl-isopren
FEP
Gummi
Rubber
Produkttype:
Lige stikprop
Straight Plug Stopper
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes/colors
- Manufactured to yield exceptional dimensional stability
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Vacule Ampules |
| Farve | Red |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Rubber |
| Produkttype | Straight Plug Stopper |