Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Fås i mange forskellige størrelser/farver
- Fremstillet til at give enestående dimensionsstabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Vacule Ampuller |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 20 mm |
| Materiale | FEP |
| Produkttype | Lige propprop |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |