Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 50-positioners rack til 30 mm Open ID
Artikelnummer. 10574184 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Stillinger:
50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10574184 50 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10574184 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 868808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 DKK
    2444.23 DKK / Pakke med 5
    Spare 540.77 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
WHEATON™ Rack leverer en holdbar, autoklaverbar polypropylenløsning til sikker organisering af hætteglasset. Med alfanumerisk indeksering, effektiv dræning og stablelig stabilitet sikrer det nem håndtering, rengøring og pålidelig prøvehåndtering i laboratoriet.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Størrelsen på stativet afhænger af overdosis af hætteglas
  • Let at rengøre og autoklaverbar
  • Alfanumerisk indeksering angivet på rack
  • Stativerne er solide og kan stables, selv når flaskerne er på plads
  • Hver brønd har en åbning i bunden for at lette dræning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Hætteglas
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Form Vertikal
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Dimensioner (L x B x H) 13,25 x 11,5 x 1,25 tommer. (33,7 x 29,2 x 3 cm)
Længde (metrisk) 33.7 cm
Længde (engelsk) 13,25 tommer.
Bredde (engelsk) 11,5 tommer.
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 3 cm
Produkttype Hætteglasstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Hylder Aftagelig
Højde (metrisk) 3 cm
Array 5 x 10
Bredde (metrisk) 29.2 cm