Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: 2-bens propper
Artikelnummer. 10021492 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
2-bens frysetørringsprop
2-bens lyofiliseringsprop; Butyl gummi
Lige stikprop
Materiale:
Butyl gummi
Chlorbutylisoprenblanding
Gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10021492
Brand: DWK Life Sciences 224100172
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flange-type, lige proppropper er sikret med aluminiumskrympetætninger (06-406-11B)
  • Tre-benede propper er til frysetørre applikationer (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.3 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Til brug med (applikation) Ikke til lyofilisering
Til brug med (udstyr) Passer til 1,3 mm ID, 20 mm OD mund af serumflasker og hætteglas
Hårdhed 45 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 13 mm
Materiale Gummi
Produkttype Lige stikprop