Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: lige propprop
Artikelnummer. p-7122718 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
Butyl gummi
Gummi
Isopren gummi
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10036671
Brand: DWK Life Sciences 224100330
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Diameter (metrisk) 30 mm
Til brug med (udstyr) Serum bottles and vials
Hårdhed 40 Durometer
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 15 mm
Materiale Gummi
Produkttype Straight Plug Stopper