Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: lige propprop
Artikelnummer. 12811144 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
Butyl gummi
Gummi
Isopren gummi
Diameter (metrisk):
13 mm
30 mm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12811144
Brand: DWK Life Sciences W224100173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
  • Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Diameter (metrisk) 20 cm
Til brug med (udstyr) Passer til 1,3 cm ID, 2 cm OD mund af serumflasker og hætteglas
Hårdhed 45 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Materiale Butyl gummi
Produkttype Lige stikprop