Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: lige propprop
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
- Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | Serumflasker og -flasker |
| Hårdhed | 40 Durometer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 7 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 13 mm |
| Materiale | Klorobutylisoprenblanding |
| Vis mere |