Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: 2-bens propper
Artikelnummer. p-7122717 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
2-bens frysetørringsprop
2-bens lyofiliseringsprop; Butyl gummi
Lige stikprop
Materiale:
Butyl gummi
Chlorbutylisoprenblanding
Gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10452242
Brand: DWK Life Sciences 224100192
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flange-type, straight plug stoppers are secured with aluminum crimp seals (06-406-11B)
  • Three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Til brug med (applikation) Lyophilization
Til brug med (udstyr) Fits 13mm I.D., 20mm O.D. mouth of serum bottles and vials
Hårdhed 50 Durometer
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Gray
Diameter (metrisk) bund 13 mm
Materiale Chlorbutylisoprenblanding
Produkttype 2-bens frysetørringsprop