Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: 2-bens propper
Artikelnummer. 11764189 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
2-bens frysetørringsprop
2-bens lyofiliseringsprop; Butyl gummi
Lige stikprop
Materiale:
Butyl gummi
Chlorbutylisoprenblanding
Gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11764189
Brand: DWK Life Sciences W224100093
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flange-type, lige proppropper er sikret med aluminiumskrympetætninger (06-406-11B)
  • Tre-benede propper er til frysetørre applikationer (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Lyofilisering
Til brug med (udstyr) Passer til 7 mm ID, 13 mm OD mund af serumflasker og hætteglas
Hårdhed 50 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Materiale Butyl gummi
Produkttype 2-bens lyofiliseringsprop; Butyl gummi