Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: ærmeprop
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
- Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Til brug med (applikation) | Multi-punktur applikationer |
| Til brug med (udstyr) | Passer til 0,7 cm ID, 1,3 cm OD mund af serumflasker og hætteglas |
| Hårdhed | 40 Durometer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Ærmestop |