Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: 3-bens lyofiliseringsprop
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Sørg for lufttætte dæksler
- Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
- Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 cm |
| Til brug med (applikation) | Lyofilisering |
| Til brug med (udstyr) | Passer til 1,3 cm ID, 2 cm OD mund af serumflasker og hætteglas |
| Hårdhed | 50 Durometer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Materiale | Butyl gummi |
| Produkttype | 3-bens lyofiliseringsprop |