Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tynd flangeprop til serumflasker og hætteglas
Artikelnummer. 11561105 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Stopper nummer:
20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Stopper nummer Pakningsstørrelse
11561105 20 Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 11561105 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 224100203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 DKK
    1292.68 DKK / Pakke med 300
    Spare 257.32 DKK
    16% Slukket
På lager
Giv dine serumflasker og hætteglas lufttætte låg med denne tynde flangeprop.
  • Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
  • Slidsede og tre-benede propper er ideelle til frysetørre applikationer
Tekniske data
Oversigt 3-ben
Diameter (metrisk) Indvendig 2 cm
Til brug med (applikation) Lyofilisering
Til brug med (udstyr) Serumflasker og hætteglas 1,3 cm ID og 2 cm OD
Mængde 300 Propper/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 13 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Diameter (metrisk) Top 20 mm
Materiale Klorbutylgummi
Produkttype Tynd flangeprop
Form Ribbet kegle
Sterilitet Ikke steril
Stopper nummer 20