Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: Låseflange Septa
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Sørg for lufttætte dæksler
- Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
- Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3.3 cm |
| Til brug med (udstyr) | Serumflasker og hætteglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Materiale | Klorbutylgummi |
| Produkttype | Låseflange Septa |