Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med åben top
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Åbne tophætter giver adgang med en sprøjte
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenol |
| Liner materiale | N/A |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Vacule Ampuller |
| Lukkestørrelse | 15-425 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |