Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Standard åbningsglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Mængde:
100 stk.
1000 Cs.
1000 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 1,5 ml (0,05 oz.)
- 12 dia. x 32 mm H (0,47 dia. x 1,26 in. H)
- 11 mm (0,43 tommer) Crimp Top
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Volumen (engelsk) | 0,05 oz. |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 stk. |
| Lukkestørrelse | 11 mm |