Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Støtteskærme i rustfrit stål
Artikelnummer. 11591315 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
25 mm vakuumfiltreringssamling
47 mm vakuumfiltreringssamling
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11591315
Brand: DWK Life Sciences 419364
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til vakuumfiltreringssamling. Wheaton™ Støtteskærme i rustfrit stål er fremstillet af materialer af højeste kvalitet.
  • Rustfrit stål
  • Til brug med 47 mm samling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 47 mm vakuumfiltreringssamling
Materiale Rustfrit stål