Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Skaftsamlingssæt i rustfrit stål til Celstir
Artikelnummer. 11571295 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
1000 ml kolbe
125 ml kolbe
25 ml kolbe
250 ml kolbe
6000 ml kolbe
8000 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11571295
Brand: DWK Life Sciences 356888
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Justerbart skovlhjul for bedre blanding
  • Giv maksimal overfladegrænseflade mellem kultur og kolbeatmosfære
  • Ideel til mikrobærer- og suspensionskulturer såsom insektceller, hybridomer og tilpassede cellelinjer
  • Fremstillet af Wheaton 33 lavt udtrækkeligt borosilikatglas, der overholder ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I krav
  • Løbehjulsstangen stikker ikke op gennem topkappen
  • Sidearme til 500mL til 8L kolbe tillader ventilerede hætter, som gør det muligt for kolben at ånde, mens den beskytter mod forurening
  • 1:1 headspace for god gasudveksling
  • Ingen forurening fra rørestaven
  • Nederste fordybning på 125 ml og større kolbe forbedrer cirkulationen og reducerer ophobning af celler i midten af kolben
  • Størrelser 125 til 1000 ml er gradueret i trin på 50 ml; størrelser 3000 til 8000mL er gradueret i trin på 500mL; størrelser 25mL og 50mL er ikke-gradueret
  • Fuldstændig autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Ordreinfo
Samlinger på 500 ml og større kan bruges med den ventilerede hætte (kat. nr. 22-288-526)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 6000 ml kolbe
Type Akselsamlingssæt
Materiale Rustfrit stål